Salpetersäure 5%, ARISTAR® für die Leerkalibration in der ICP
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
456484NEA 134 EUR
456484N
Salpetersäure 5%, ARISTAR® für die Leerkalibration in der ICP
Salpetersäure
Blindlösung zur Kalibrierung der ICP, HNO₃ 5% gelöst in Wasser ASTM Typ II.
Standards: Hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Bestellinformation: Supplied with certificate of analysis.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
Formel: HNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II