Hexane (mixture of isomers) 99+% for HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
45652.K2
45652.K7
45652.K2EA
72.7
EUR
45652.K2
45652.K7
Hexane (mixture of isomers) 99+% for HPLC
Hexan (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₁₄ Siedepunkt: 65…70 °C Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,67 Flammpunkt: <–23 °C (–9 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009406 CAS-Nummer: 92112-69-1 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
Spezifikation Testergebnisse
Optical Absorbance at 195nm | ≤1.00AU |
Optical Absorbance at 225nm | ≤0.050AU |
Optical Absorbance at 250nm | ≤0.010AU |
Optical Absorbance at 275nm | ≤0.005AU |
Comment | Submicron filtered |
Impurity content (Heptachlorepoxide by GC-ECD responsive residue) | ≤10 ppt ( single peak) |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤0.01% |
Optical Absorbance at 300nm | ≤0.005AU |
Residue on Evaporation | ≤5 mg/ml |
Assay (GC) | ≤99%, as C6 Hydrocarbons |