Multielement-Kalibrierstandard 4 in Wasser mit Spuren von Flusssäure ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
12 Elemente gelöst in H₂O mit Spuren von HF.
12 Elemente 10 mg/l: B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.