Interferenz-Prüflösung A in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
456562KEA
462
EUR
456562K
Interferenz-Prüflösung A in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
11 Elemente gelöst in verdünnter Salpetersäure 2 %.
11 Elemente: 10 mg/l As, Cd, Se Zn; 20 mg/l Ag, C, Cr, Cu, Mn, Ni, V
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.