Multielement-Kalibrierstandard 1 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
456622FEA
533
EUR
456622F
Multielement-Kalibrierstandard 1 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
17 Elemente gelöst in verdünnter Salpetersäure 5 %.
17 Elemente 10 mg/l: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.