Bismut-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
456672PEA
167
EUR
456672P
85554.180
Bismut-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Wismut-Standards
- Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
- Lösung mittels Titration gemessen
- Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
- Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
- Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.