Tecnazen, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

45672-250MG
45672-250MGEA 61.9 EUR
45672-250MG
Tecnazen, Supelco®
Tecnazen
Formel: C₆HCl₄NO₂
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99 °C
Dichte: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007066
CAS-Nummer: 117-18-0
EINECS: 204-178-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9040652fe06dcf063a5245f2a85f6000dede37ab&vid=07152564e7b2c12d06c2e54e4445d15396de1f88&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR