VWR® ARISTAR®, Aluminium-Standardlösungen für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
85548.180EA
83.4
EUR
85548.180
457202A
VWR® ARISTAR®, Aluminium-Standardlösungen für die ICP-MS
Standards
Kationischer Standards
Aluminium-Standards
- Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I 18 Megaohm
- Lösung mittels Titration gemessen
- Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
- Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
- Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
1000 ppm entspricht 1000 mg/L
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.