Methylenblau, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid, Methylthioniniumchlorid
457250-1
457250-1EA 46.9 EUR
457250-1
Methylenblau, Millipore®
Methylenblau
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Molecular Weight: 319,86 g/mol
Schmelzpunkt: 180 °C
Dichte: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137