Praseodym-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
85588.180EA 83.4 EUR
85588.180 457393M
Praseodym-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Praseodym-Standards
  • Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
  • Lösung mittels Titration gemessen
  • Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
  • Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
  • Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Standards: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.