Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
45788.A3 45788.22 45788.36
45788.A3EA 844 EUR
45788.A3 45788.22 45788.36
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) ≥98%
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid)
Purity: 98% CAS No.: 89-32-7 Molecular Formula: C10H2O6 Formula Weight: 218.12 Flash Point: 380°(716°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.68 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Melting Point: 284-288° Boiling Point: 305-310°/30mm Beilstein Reference: 213583 MDL No.: MFCD00005005
Formel: C₁₀H₂O₆
Siedepunkt: 305…310 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 284…288 °C
Dichte: 1,68
Flammpunkt: 380 °C (716 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005005
CAS-Nummer: 89-32-7
EINECS: 201-898-9