Kieselgel, Porengröße: 110 Å ≥99,99%, sphärisch 1.6 µm APS für die HPLC, UHPLC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

45795.03 45795.06
45795.03EA 129 EUR
45795.03 45795.06
Kieselgel, Porengröße: 110 Å ≥99,99%, sphärisch 1.6 µm APS für die HPLC, UHPLC
Silica gel

Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232

Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR