Kieselgel, Porengröße: 80 Å 99,99, spherical 2.2 µm APS HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
45797.03 45797.06
45797.03EA 73.1 EUR
45797.03 45797.06
Kieselgel, Porengröße: 80 Å 99,99, spherical 2.2 µm APS HPLC
Silica gel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 470m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4