Chlorid-Standardlösung, 1.000 mg/l Cl- in Wasser (aus NaCl) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458014SEA
180
EUR
458014S
458012Q
Chlorid-Standardlösung, 1.000 mg/l Cl- in Wasser (aus NaCl) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Chlorid-Standards
(NaCl gelöst in H2O)
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.