Nitrit-Standardlösung, 1.000 mg/l Nitrit in Wasser (aus NaNO2) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458024UEA
255
EUR
458024U
458022S
Nitrit-Standardlösung, 1.000 mg/l Nitrit in Wasser (aus NaNO2) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Nitrit-Standards
(NO₂ gelöst in H₂O)
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.