Nitrat-Standardlösung, 1.000 mg/l NO3- in Wasser (aus NaNO3) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458034WEA 233 EUR
458034W 458032U
Nitrat-Standardlösung, 1.000 mg/l NO3- in Wasser (aus NaNO3) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Nitrat-Standards
NO₃ gelöst in H₂O
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.