Bromid-Standardlösung, 1.000 mg/l Br- in Wasser (aus NaBr) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458042WEA 113 EUR
458042W 458044B
Bromid-Standardlösung, 1.000 mg/l Br- in Wasser (aus NaBr) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Bromid-Standards
Br gelöst in H₂O.
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.