DL-Limonen , tech.
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Limonen, (±)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, (±)-Dipenten, (±)-p-Mentha-1,8-dien, (±)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen
45805.AK
45805.AKEA
50.2
EUR
45805.AK
DL-Limonen , tech.
(±)-p-Mentha-1,8-dien
CAS No.: 138-86-3
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 43°(109°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.85
Refractive Index: 1.474
Boiling Point: 170-180°
Beilstein Reference: 3587825
Merck Reference: 14,5493
UN No.: 2052
MDL No.: MFCD00062992
Formel:
C₁₀H₁₆ Molecular Weight: 136,24 g/mol Siedepunkt: 170…180 °C Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0,85 Flammpunkt: 43 °C (109 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062992 CAS-Nummer: 138-86-3 EINECS: 205-341-0 UN: 2052 ADR: 3,III Merck Index: 14,5493 |