Kieselgel, Porengröße: 120 Å ≥99,99%, sphärisch 5 µm APS für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
45810.06
45810.14
45810.06EA
129
EUR
45810.06
45810.14
Kieselgel, Porengröße: 120 Å ≥99,99%, sphärisch 5 µm APS für die HPLC
Silica gel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |