Anionen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458142CEA
351
EUR
458142C
Anionen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Anionische Multi-Element-Standards
Cl 30 ppm PO4 150 ppm
F 20 ppm SO4 150 ppm
NO3 100 ppm
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.