Kieselgel, Porengröße: 120 Å ≥99,99%, sphärisch 7.5 µm APS für die präparative Chromatographie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

45816.14 45816.06
45816.14EA 216 EUR
45816.14 45816.06
Kieselgel, Porengröße: 120 Å ≥99,99%, sphärisch 7.5 µm APS für die präparative Chromatographie
Silica gel

Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 335m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232

Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR