Calcium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ca in verd. Salpetersäure (aus Ca) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458202UEA 113 EUR
458202U
Calcium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ca in verd. Salpetersäure (aus Ca) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Calcium-Standards
Ca gelöst in verd. HNO₃.
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.