Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in verd. Salpetersäure (aus Na) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Na in H₂O mit einer Spur HNO₃
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.
Lieferumfang: Geliefert mit Analysenzertifikat.