Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li, ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458242FEA
113
EUR
458242F
Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li, ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards
Kationischer Standards
Lithium-Standards
Li in H₂O mit einer Spur HNO₃
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.