Kalium-Standardlösung, 200 mg/l K in verd. Salpetersäure (aus K) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458302AEA 93.2 EUR
458302A
Kalium-Standardlösung, 200 mg/l K in verd. Salpetersäure (aus K) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Kalium-Standards
K in H₂O mit einer Spur HNO₃
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.