Kationen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458352KEA
280
EUR
458352K
Kationen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
Kationen gelöst in verd. HNO₃
Ca 1000 ppm Mg 200 ppm
K 200 ppm Na 200 ppm
Li 50 ppm NH4 400 ppm
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Geliefert mit Analysenzertifikat.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.
Lieferumfang: Geliefert mit Analysenzertifikat.
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...