Kationen-Mehrelement-Standard 2 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458362MEA
280
EUR
458362M
Kationen-Mehrelement-Standard 2 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
Kationen gelöst in verd. HNO₃
Ca 100 ppm Mg 100 ppm
K 100 ppm Na 100 ppm
Li 100 ppm NH4 100 ppm
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.
Lieferumfang: Geliefert mit Analysenzertifikat.
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...