L(-)-Bornylacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45855-1ML-F 45855-5ML-F
45855-1ML-FEA 101 EUR
45855-1ML-F 45855-5ML-F
L(-)-Bornylacetat, Supelco®
L(-)-Bornylacetat
Formel: C₁₂H₂₀O₂
MDL: MFCD00867808
CAS-Nummer: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c5a88e265a2ea5d3dc91d7f58d72283bf5d706&vid=e0d7aed0ae6bab587c8d4964732470acf87d97eb&prid=web&clid=SAPDAM