Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver < 200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
45908.14
45908.14EA 696 EUR
45908.14
Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver < 200 mesh
Lanthanum
Formel: La
Siedepunkt: 3469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 885 °C
Dichte: 6,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011066
CAS-Nummer: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05374