Bornitrid, Stäbe, Länge 300 mm, Ø 12.7 mm
Lieferant: Thermo Scientific
45912.KS
45912.KSEA 411 EUR
45912.KS
Bornitrid, Stäbe, Länge 300 mm, Ø 12.7 mm
Boron nitride
CAS No.: 10043-11-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011317
Formel: BN
Molecular Weight: 24,82 g/mol
Schmelzpunkt: 2527 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011317
CAS-Nummer: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336