Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver <200 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
45915.14
45915.14EA 433 EUR
45915.14
Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver <200 mesh
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011022
Formel: Gd
Molecular Weight: 157,25 g/mol
Siedepunkt: 3273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1312 °C
Dichte: 7,886 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011022
CAS-Nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,04346
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Total Rare Earth Oxide Impurities: 0.1% max.