Cer, Aufdampfplatte, Dicke 3,18 mm

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

45926.KS
45926.KSEA 1456 EUR
45926.KS
Cer, Aufdampfplatte, Dicke 3,18 mm
Cerium
Formel: Ce
Molecular Weight: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR