Fluorcyclohexan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclohexyl fluoride
459320010
459320010.EA 186 EUR
459320010.
Fluorcyclohexan 97%
Fluorcyclohexan
Formel: C₆H₁₁F
Molecular Weight: 102,15 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C
Schmelzpunkt: 13 °C
Dichte: 0,928 g/cm³
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021285
CAS-Nummer: 372-46-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %