Okadasäure Ammoniumsalz, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Halochondrine A ammonium salt, OA
459616-25
459616-25EA
101
EUR
459616-25
Okadasäure Ammoniumsalz, Millipore®
Okadaic acid ammonium salt
Formel:
C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄ Molecular Weight: 822,03 g/mol |
MDL:
MFCD00153856 CAS-Nummer: 155716-06-6 |