Okadasäure Natriumsalz, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
459620-25
459620-25EA 130 EUR
459620-25
Okadasäure Natriumsalz, Millipore®
Okadaic acid sodium salt
Formel: C₄₄H₆₇NaO₁₃
Molecular Weight: 827,00 g/mol
MDL: MFCD00210208
CAS-Nummer: 209266-80-8