Digitale Blockthermostate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88870004 88870005 88870006
460-0306EA 485 EUR
460-0306 460-0307 460-0308
Digitale Blockthermostate
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Die vielseitigen digitalen Blockthermostate bieten Temperaturgenauigkeit und -konstanz für reproduzierbare Ergebnisse, sowie eine große Auswahl an Blöcken zur Aufnahme von verschiedenen Röhrchen. Die Geräte verfügen über digitale Bedienelemente, eine Zeit- und Temperatur-Anzeige und einen langlebigen, pulverbeschichteten Stahlkörper. Ideal für die Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophoresegel-Degenerierung und Serumkoagulation. Verschiedene Modelle für 1, 2 und 4 austauschbare, modulare Blöcke für eine Vielzahl von Gefäßen undMore Product Information