Heizblöcke für Stuart SBH Blockthermostate
Lieferant: Cole Parmer
SHT1/16
460-2116EA 0 EUR
460-2116
Heizblöcke für Stuart SBH Blockthermostate
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
Aus eloxiertem Aluminium; alle Blöcke außer 460-0017 und 460-0014 besitzen die Abmessungen 75×95×50 mm (B×D×H), und können beliebig kombiniert werden.
  • Mit separater Thermometer-Bohrung