Austauschbare Blöcke für Blockthermostate, QBA, QBD und QBH
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
QB-13 QB-50 QB-0 QB-10 QB-12 QB-16 QB-18 QB-24 QB-E0 QB-E1 QB-E2 QB-H QDP-FL QDP-H QB-17H
460-8211EA 158 EUR
460-8211 460-8212 460-8510 460-8511 460-8512 460-8513 460-8514 460-8515 460-8516 460-8517 460-8123 460-8124 460-0084 460-0085 460-0182
Austauschbare Blöcke für Blockthermostate, QBA, QBD und QBH
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
Grant-Blöcke haben eine Tiefe von 63 mm und gewährleisten eine präzise Temperaturkontrolle für Reagenzglasanwendungen.
  • Passend für 0,2-ml-Röhrchen, -Streifen oder -Platten
  • Geeignet zur Verwendung mit 96-Well-Mikrotiterplatten in Standardausführung/hohe Temperaturen
Einzelblock B×T×H (mm): 140×50×63
Doppelformatige, austauschbare Blöcke, nur für QBA2, QBD2 und QBH2.
Besonders geeignet für die Molekularbiologie und Biotechnologie.
QDP-H Blöcke (460-0085) für 0,2-ml-Mikrotiterplatten, -Streifen oder -Gläser, mit 96 Wells im Mikroplattenformat.More Product Information