Labwise®-Software
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
LABWISE
461-0223EA 159 EUR
461-0223
Labwise®-Software
Software Labor-Software
Bei der Verwendung der hochleistungsstarken GR150, GP200 und der neuen TX150 und TXF200 Thermostate erleichtert die Labwise® Software das Einrichten, die Überwachung und die Protokollierung von Daten. Labwise® kann mit einer grafischen Anzeige der Reglerleistung während des Programmablaufs, einem Echtzeit-Zoom und der Skalierung des grafischen Displays aufwarten und ermöglicht die Aufzeichnung der Daten für späteres Prüfen und Analysieren. Die Labwise® PC-Software steuert die Pumpengeschwindigkeit für Einheiten der Serien GP200/TXF200. Der Benutzer kann bei der Einrichtung aus folgenden Sprachen wählen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Italienisch.
Setup-Funktion beinhalten:
Solltemperatur, Alarme bei Hoch- und Niedertemperatur; die Alarme können auch so konfiguriert werden, dass ein Relais auf sie anspricht
Einstellbarer Timer für die Reaktionszeit und verzögerte Start- und Endzeit
Steuerung von Ausgaberelais zum Betrieb von Zusatzgeräten.
Programmierungsfunktionen:
Programmwerte können grafisch oder numerisch mit bis zu 30 Segmenten pro Programm eingerichtet werden
Heiz- bzw. Kühlzeit und Anzahl der Schleifen, 1 bis 254, festlegbar oder unendliche Schleifen zwischen bestimmten Punkten sind ebenfalls möglich.