Kälte-Umwälzthermostate
Lieferant: HUBER
2019.0001.01 2023.0001.01 2022.0001.01 2021.0001.01 2020.0002.01 2025.0001.01 2017.0001.01 2017.0002.01 2018.0001.01 2018.0002.01 2024.0001.01 2025.0002.01 2027.0001.01 2027.0002.01 2026.0005.01 2036.0001.01 2019.0004.01 2020.0010.01 2021.0005.01 2044.0001.01 2044.0002.01 2045.0001.01 2045.0004.01
461-1063EA 15550 EUR
461-1063 461-1068 461-6463 461-0620 461-1065 461-1069 461-6460 461-1060 461-6461 461-1061 461-0567 461-1070 461-1072 461-1073 461-1071 461-1074 461-1064 461-1067 HUBE2021.0005.01 HUBE2044.0001.01 HUBE2044.0002.01 HUBE2045.0001.01 HUBE2045.0004.01
Kälte-Umwälzthermostate
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Diese kompakten Kälte-Umwälzthermostate mit isolierten Kühlbädern sind ideal für eine direkte Temperaturregelung im Bereich von −90 zu +200 °C. Das geringe Badvolumen und die hohe Heiz- und Kühlleistung führen zu kurzen Heiz- und Kühlraten, wodurch optionale Verdrängungseinsätze noch verstärkt werden. Mit optionalen Kalibriereinsätzen können die Umwälzthermostate als Kalibrier-Thermostate verwendet werden.
  • Der Pilot ONE® ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel)
  • Der Funktionsumfang des Reglers kann
More Product Information