Umwälzthermostate, PRO-Serie
Lieferant: LAUDA
L000019 L000020 L000109 L000129 L000189 L000209
461-0962EA 5720 EUR
461-0962 461-0963 LAUDL000109 LAUDL000129 LAUDL000189 LAUDL000209
Umwälzthermostate, PRO-Serie
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Wärmeumwälzthermostate
Die PRO-Umwälzthermostate sind für externe Anwendungen bis 250 °C konzipiert. Das geringe Füllvolumen ermöglicht schnelles Aufheizen in externen Anwendungen. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine platzsparende Installation der Thermostate.
  • Touchscreen mit Handschuhen bedienbar
  • Das geringe Füllvolumen in Kombination mit der Varioflex-Pumpe sorgt für schnelle Temperaturwechsel
  • Programmiergerät mit einem Programm und 20 Segmenten sowie 100 Programmen und 50 Segmenten für die Steuereinheit
  • Individuelle Zugriffsrechte für bis zu 20 Benutzer
  • Ermöglicht Rampenfunktion für einfache Berechnung
Eine serienmäßig integrierte Kühlschlange sorgt für die Kühlung. Das abnehmbare Bedienfeld ermöglicht die Fernsteuerung. Kontraststarkes OLED-Display bei Geräten mit Base-Steuerung, während großer Farb-Touchscreen (145 mm) mit Multi-Touch-Bedienung bei Geräten mit Command Touch, Timer und Countdown-Anzeige, zur Verfügung steht.
Förderdruck/ Saugkraft: 0,7/0,4 bar
Förderdruck/ Saugkraft: 22/20 L/min
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind zwei Schlaucholiven (13 mm) für den Pumpenanschluss und zwei Schlaucholiven (10 mm) mit Überwurfmutter G3/8 für den Kühlwasseranschluss enthalten.
Bitte beachten