Durchsichtthermostate zur Viskositätsmessung, Durchsichtthermostate, Proline
Lieferant: LAUDA
L001532 L001533 L001534 L001535 L001536 L001537 L001538 L001539 L001540 L001541 L001546 L001547 L001548 L001549 L001550 L001551 L001552 L001553 L001554 L001555 L001560 L001561 L001562 L001563 L001564 L001565 L001566 L001567 L001568 L001569
461-1226EA 10000 EUR
461-1226 461-1228 461-1230 461-1227 461-1229 461-1231 461-1232 461-1234 461-1233 461-1235 LAUDL001546 LAUDL001547 LAUDL001548 LAUDL001549 LAUDL001550 LAUDL001551 LAUDL001552 LAUDL001553 LAUDL001554 LAUDL001555 LAUDL001560 LAUDL001561 LAUDL001562 LAUDL001563 LAUDL001564 LAUDL001565 LAUDL001566 LAUDL001567 LAUDL001568 LAUDL001569
Durchsichtthermostate zur Viskositätsmessung, Durchsichtthermostate, Proline
Bäder Viskometer-Bäder
Die Durchsichtthermostate sind für die direkte Beobachtung temperierter Objekte konzipiert und eignen sich daher besonders zur Viskositätsmessung.
  • Große Fensterflächen vorne und hinten
  • Auswahl an Modellen für unterschiedliche Temperaturanforderungen – alle mit gleichbleibender Temperaturstabilität
  • Badgefäß aus Edelstahl mit Tragegriffen und Entleerungshahn
  • Wahlweise in Thermostat Master- oder Command-Version
Die Viskosität newtonscher Flüssigkeiten ist stark temperaturabhängig. Je nach Messmedium ist bei einer Temperaturabweichung von ±0,1 °C mit einer Abweichung von 0,5 bis 2% zu rechnen, daher wird für eine genaue, reproduzierbare Viskositätsmessung ein stabiles thermostatisch geregeltes Bad empfohlen.
Die PVL-Modelle haben 5-lagiges Isolierglas und eignen sich für Tieftemperaturen bis -60 °C. Um eine schnelle Reaktion auf eine ausgewählte Temperaturänderung in der Nähe der Umgebungstemperatur zu erreichen und Temperaturen unter der Umgebungstemperatur zu erreichen, ist ein Lauda-Zusatzkühler erforderlich*, siehe Kapitel 461.
Master-Thermostate:
LED-Anzeige mit 0,01 °C Auflösung
Einfachste Bedienung mit drei Tasten und akustischen/visuellen Alarmen zum Schutz vor Übertemperatur und Unterniveau
Einfach Kalibrierung des Temperaturfühlers
Später erweiterbar durch Hinzufügen des Command-Moduls
Command-Thermostate:
Der Proline Command Thermostat ist ein Zusatzmodul, das einfach auf dem Master-Modul montiert oder für die Fernbedienung verwendet werden kann - bis zu 50 Meter vom Bad entfernt Er bietet die folgenden zusätzlichen Funktionen:
Festtemperatur; 8 frei wählbare und editierbare Temperaturen
Programmgeber (Echtzeituhr) mit Speicherung von 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, jedes kann in 5 Programme aufteilt werden
Eingabemöglichkeiten wahlweise über Cursortasten und numerische Softkeys
Hochauflösender, hinterleuchteter, grafischer LCD Bildschirm mit klaren Textmitteilungen oder Temperaturkurven
Standardmäßig integrierte opto-entkoppelte RS232/RS485-Schnittstelle
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten