Eintauchthermostat, Alpha
Lieferant: LAUDA
L000618 L000622 L000626
461-1241EA 958 EUR
461-1241 LAUDL000622 LAUDL000626
Eintauchthermostat, Alpha
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Das Alpha Eintauchthermostat besitzt eine benutzerfreundliche Bedienkonsole mit 3 Tasten und eine große und deutliche LED-Anzeige. Dies ermöglicht eine einfache Navigation durch das Menü. Die Thermostate eigenen sich für den Einsatz bei nicht entzündlichen Flüssigkeiten (Wasser, Wasser-Glycol-Mischungen). Die Geräte ermöglichen sowohl eine interne als auch eine externe Temperaturregelung. Temperaturabweichungen von ±0,05 K gewährleisten einen präzisen Heiz- und Kühlvorgang für eine breite Palette von Anwendungen. Mit dem optionalen Pumpenumwälzset und einer Kühlschlange kann der Eintauchthermostat zu einem kompletten Temperaturregelsystem erweitert werden.
  • Temperaturbereich 25 bis 100 °C, Auflösung 0,1 °C, Temperaturabweichung ±0,05 K
  • Benutzerkalibrierung einzelner Punkte zur Rekalibrierung der Arbeitstemperaturen
  • Die Pumpenflussrate kann mit einem Reduzierstück von 15 auf 5 L/min gesenkt werden
  • Anzeige von Sicherheitsfunktionen wie Alarmen, Warn- und Fehlermeldungen auf der LED-Anzeige
Maximale Pumpenleistung:
15 L/min, 200 mbar
Lieferumfang: Lieferung mit Flussbegrenzer und Schraubzwinge, womit der Eintauchthermostat an jedem Behälter mit einer maximalen Wanddicke von 30 mm und einer Kapazität von max. 50 L montiert werden kann. Die erreichbare Maximaltemperatur hängt von der Tankisolierung ab.