Kältethermostate, Proline Kryomate
Lieferant: LAUDA
L001653 L001654 L001655 L001657 L001658 L001659
461-1298EA 31060 EUR
461-1298 461-1301 461-1303 461-1299 461-1302 461-1304
Kältethermostate, Proline Kryomate
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Die Proline Kryomate sind auf dem Boden stehende kompakte Kühlthermostate, die serienmäßig mit dem Command-Steuerkopf ausgestattet sind. Es verfügt über eine hinterleuchtete grafische LCD-Anzeige mit Istwerten in der Auflösung 0,1/0,01 oder 0,001 °C; Eingabe wahlweise über Cursortasten oder numerische Softkeys. Anzeige mit Klartextmeldungen, grafischer Darstellung von Temperaturverlaufskurven und Menüführung in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch). Mit einer großen Badöffnung und einem Volumen von bis zu 40 Litern eignet sich dieser Bereich besonders fürMore Product Information