Umlaufkühler, Microcool Reihe
Lieferant: LAUDA
L001046 L001047 L001048 L001049 L001051 L001052 L001053 L001054 L001055 L001056 L001057 L001058 L001059 L001060
461-1328EA 2920 EUR
461-1328 461-1329 461-1331 461-1332 LAUDL001051 LAUDL001052 LAUDL001053 LAUDL001054 LAUDL001055 LAUDL001056 LAUDL001057 LAUDL001058 LAUDL001059 LAUDL001060
Umlaufkühler, Microcool Reihe
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Die Microcool Reihe an Umlaufkühlern umfasst fünf kompakte Modelle für Kühlleistungen von 0,25 bis 1,2 kW mit Arbeitstemperaturen von −10 bis +40 °C. Eine RS232-Schnittstelle und ein Alarmkontakt sind standardmäßig integriert und ermöglichen die Prozessintegration der Geräte ohne zusätzliche Kosten.
  • Geräte sind dank Benutzeroberfläche mit großem LED-Display und Folientastatur einfach zu bedienen
  • Qualitativ hochwertige Blockpumpe mit Magnetkupplung: Verhindert Dichtungsprobleme an der Pumpenwelle
  • Kühler haben einen Autostart-Timer und eine
More Product Information