Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, DYNEO™ DD-Serie
Lieferant: JULABO GmbH
9021704.D 9021701 9021702 9021703 9021704 9021705 9021707 9021701.A 9021702.A 9021703.A 9021708 9021704.A 9021705.A 9021707.A 9021708.A 9021701.D 9021702.D 9021703.D 9021705.D 9021707.D 9021708.D 9021713.N1 9021713.N1.A 9021713.N1.D 9021713.S1 9021713.S1.A 9021713.S1.D 9021714.N1 9021714.N1.A 9021714.N1.D 9021714.S1 9021714.S1.A 9021714.S1.D 9021716.N1 9021716.N1.A 9021716.N1.D 9021715.N1 9021715.N1.A 9021715.N1.D 9021717.N1 9021717.N1.A 9021717.N1.D 9021701.N1 9021701.N1.A 9021701.N1.D 9021728.N1 9021728.N1.A 9021728.N1.D
461-1418EA 6899 EUR
461-1418 461-1388 461-1389 461-1390 461-1391 461-1392 461-1394 461-1401 461-1402 461-1403 461-1395 461-1404 461-1405 461-1407 461-1408 461-1415 461-1416 461-1417 461-1419 461-1421 461-1422 JULA9021713.N1 JULA9021713.N1.A JULA9021713.N1.D JULA9021713.S1 JULA9021713.S1.A JULA9021713.S1.D JULA9021714.N1 JULA9021714.N1.A JULA9021714.N1.D JULA9021714.S1 JULA9021714.S1.A JULA9021714.S1.D JULA9021716.N1 JULA9021716.N1.A JULA9021716.N1.D JULA9021715.N1 JULA9021715.N1.A JULA9021715.N1.D JULA9021717.N1 JULA9021717.N1.A JULA9021717.N1.D JULA9021701.N1 JULA9021701.N1.A JULA9021701.N1.D JULA9021728.N1 JULA9021728.N1.A JULA9021728.N1.D
Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, DYNEO™ DD-Serie
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Die leistungsstarken DYNEO™ DD Kälte-Umwälzthermostate sind kraftvolle Kühleinheiten für interne und externe Applikationen zwischen -50 und +200 °C geeignet. Auch bei höheren Umgebungstemperaturen bis +40 °C arbeiten die Kältethermostate präzise und zuverlässig. Das mehrsprachige 8,89-cm-Farbdisplay und der einzigartige Drehknopf bieten eine einfache und intuitive Bedienung. Die Geräte sind mit Tragegriffen und einem integrierten Ablasshahn zur einfachen und sicheren Entleerung ausgestattet.
  • Mehr Platz im Bad durch optimiertes Design der Kühlschlange
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Unbedenklicher für Mensch und Umwelt