Umwälzthermostat, DYNEO™ DD
Lieferant: JULABO GmbH
9021504 9021506 9021512 9021526 9021506.A 9021512.A 9021526.A 9021504.A 9021512.D 9021526.D 9021504.D 9021506.D
461-1384EA 3032 EUR
461-1384 461-1385 461-1386 461-1387 461-1398 461-1399 461-1400 461-1397 461-1413 461-1414 461-1410 461-1412
Umwälzthermostat, DYNEO™ DD
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Die DYNEO™ DD Umwälzthermostate sind in verschiedenen Badkombinationen mit unterschiedlichen Badgrößen erhältlich. DYNEO wurde für interne und externe Anwendungen entwickelt. Das große TFT-Farbdisplay und der einzigartige Drehknopf ermöglichen eine einfache und intuitive Bedienung. Die Badgefäße sind hochwertig isoliert und haben eine integrierte Kühlschlange zum Gegenkühlen. Der integrierte Ablasshahn ermöglicht eine sichere und saubere Entleerung.
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Zirkulation
  • Integrierte M16x1 Pumpenanschlüsse M16x1
More Product Information