Kühl- und Heizungsumwälzpumpen, MAGIO™ MS Serie
Lieferant: JULABO GmbH
9032704 9032705 9032707 9032713.N1 9032713.S1 9032714.N1 9032714.S1 9032716.N1 9032715.N1 9032717.N1 9032728.N1 9032757
461-1429EA 7960 EUR
461-1429 461-1430 461-1432 461-1433 461-1434 462-0638 462-0639 462-0640 JULA9032715.N1 JULA9032717.N1 JULA9032728.N1 JULA9032757
Kühl- und Heizungsumwälzpumpen, MAGIO™ MS Serie
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Die Kälte-Umwälzthermostate der MAGIO™ Serie arbeiten mit einem Arbeitstemperaturbereich von –50 bis +300 °C und einer Heizleistung von bis zu 3 kW. Mit ihrer leistungsstarken Druck-/Saugpumpe eignen sich die MAGIO™ Thermostate ideal für externe Temperieraufgaben. Dank des umfangreichen Zubehörs und der außerordentlichen Dynamik lassen sich die Thermostate der MAGIO™ Serie modular und individuell an anspruchsvollste Applikationen anpassen.
  • Helles, gut lesbares Display
  • Integrierter Programmierer ermöglicht das Ausführen von Temperaturzeitprofilen
  • Benetzte Teile aus Edelstahl bedeuten, dass die Einheiten ideal für anspruchsvolle externe Anwendungen sind
  • Automatische Abschaltung bei hoher Temperatur oder niedrigem Flüssigkeitsstand zur Vermeidung möglicher Schäden
  • Badtanks haben eine hochwertige Wärmedämmung zur Energieeinsparung und einen eingebauten Ablasshahn
  • Leistungsstarke, stufenlos regelbare Druck-/Saugpumpe
  • Modellauswahl mit umweltfreundlichem natürlichem Kältemittel
Das hochauflösende, moderne TFT-Touch-Display hat eine mehrsprachige Bedienoberfläche und zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Drei vordefinierte, großzügige Hauptbildschirme zeigen übersichtlich die Daten und Grafiken mit unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten. Sämtliche Displayfunktionen sind mit einem einfachen Fingertipp zu bedienen.
Moderne Schnittstellen ermöglichen eine einfache Fernsteuerung und ein praktisches Datenmanagement sowie die Integration in Prozessstrukturen. Bei allen MAGIO™ Geräten ist der Pt100-Anschluss, die USB-Schnittstelle sowie RS232 und Ethernet fest integriert. Analoge Schnittstellen sind optional als Zubehör verfügbar.
Max. Flussrate/max. Druck: 31 L/min; 0,92 bar (Druck), 0,4 bar (Saugleistung)
MS-310F ist auch mit natürlichem Kältemittel verfügbar.
Standards: Klassifizierung III gemäß ISO 12876-1. IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Lieferumfang: Lieferung mit Deckel und je zwei Schlaucholiven für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenanschlüsse M16×1 Stecker).
Bitte beachten Hinweis: Kälteleistung bei +20; 0; −10; −20; −30 und −40 °C