Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CP
Lieferant: JULABO GmbH
9013701 9013702 9013703 9013704 9013705 9013707 9013708 9013713.N1 9013713.S1 9013714.N1 9013714.S1 9013716.N1 9013715.N1 9013717.N1 9013728.N1
462-0630EA 4751 EUR
462-0630 462-0631 462-0632 462-0633 462-0634 462-0636 462-0637 461-1447 JULA9013713.S1 461-1448 JULA9013714.S1 461-1454 JULA9013715.N1 JULA9013717.N1 JULA9013728.N1
Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CP
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Die gekühlten/beheizten CORIO-Umwälzthermostate zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind ideal für alle Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.
  • Präzise Temperaturregelung
  • Helles, weißes, gut lesbares Display
  • Sehr leise und einfache Bedienung
  • Verfügt über eine USB-Schnittstelle und eine Pumpe, die über einen Hebel direkt unter dem Display zwischen interner und externer Zirkulation wechseln kann
  • Integrierte Kühlschlange zur Gegenkühlung schafft mehr nutzbaren Platz im Badgefäß
  • Kühleinheit ohne
More Product Information
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Unbedenklicher für Mensch und Umwelt