Umlaufkühler‚ Serie FL
Lieferant: JULABO GmbH
9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 4865 EUR
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Umlaufkühler‚ Serie FL
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Der kompakte, ergonomisch konzipierte Kühler ist mit einem großvolumigen integrierten Edelstahl-Badgefäß ausgestattet. Er ist entweder mit Luft- oder mit Wasserkühlung verfügbar. Zu den Anwendungsbereichen gehören Rotationsverdampfer, Autoklaven, Reaktionsgefäße und Routine-Laborkühlanwendungen. Alle Einheiten sind mit einer spritzwassergeschützten Folientastatur, einer LED-Temperaturanzeige mit Ist- und Sollwertanzeige sowie mit Griffmulden im Gehäuse zum leichten Transport ausgestattet. Ein aufklappbares Fach dient zur Ablage der Betriebsanleitung oder weiteren Geräteunterlagen. Da dasMore Product Information